Cup samplers
Gobelet d'échantillonnage, Jumbo, Acier inoxydable 316, 500 ml, 1000 mm, 80 mm
N° de catalogue SAMP5030J-1000
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
- Single point liquid sampler with removable cup
- Simple operation, easy to clean and hygienic design
- Discrete samples to be taken from known heights within the product
Spécifications
- Ø:80 mm
- Capacité:500 ml
- Désignation:Gobelet d'échantillonnage, Jumbo
- Longueur:1000 mm
- Matière:Acier inoxydable 316
- Seq:04
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatériau des poilsØ tête de la brosseLongueur totaleDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatériau des poilsØ tête de la brosseLongueur totaleDisponibilitéPrix