SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Lampe a loupe rllq 48 r 14w/100-240v/50/60hz/ip20 of: aluminium anod. (zo) rf: noir, lentille: 3,5 + 8 dpt bras: 500/484 mm, EU/UK/CH 1 * 1 Pce
WLDM11291800100522
:
WALDMANN
Lampe a loupe rllq 48 r 14w/100-240v/50/60hz/ip20 of: aluminium anod. (zo) rf: noir, lentille: 3,5 + 8 dpt bras: 500/484 mm, EU/UK/CH 1 * 1 Pce
WLDM11291800100522
:
WALDMANN
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
: HEATHROW
Acétonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
: Merck
VWR®, Mouchoirs en papier
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
: VWR Chemicals
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
: VWR Chemicals
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, qualité Super Gradient pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
: VWR Chemicals