Bottle brushes
Green, Polyester, 82,5 mm, Plastique, 406 mm
N° de catalogue 129-0596
Fournisseur: MICRONOVA
Aller à
Product Details & Documents
Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
- Base resins used to produce blocks and bristles are made from FDA approved materials
- BPA-free
Spécifications
- Matériau des poils:Polyester
- Ø tête de la brosse:82,5 mm
- Handle material:Plastique
- Désignation:Green
- Seq:02
- Longueur totale:406 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..