Capillary tubes
80 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
N° de catalogue HILG1412217
Fournisseur: HILGENBERG
Aller à
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Both ends open
Spécifications
- Ø ext.:1,00 mm
- Ø int.:0,80 mm
- Longueur:80 mm
- Seq:09
Soda-lime glass.