Extrait de levure
Extrait de levure
Extrait de levure, 5 kg
Catalog # J850-5KG
Supplier:   VWR Chemicals
Extrait de levure
Catalog # J850-5KG
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Extrait de levure
Extrait de levure
Extrait de levure, 5 kg
CAS Number:  
Price
SFr. 1’010.00
Log in for availability
1 * 5 kg
Product Details & Documents
La fraction soluble dans l'eau de levure autolysée contenant une source de vitamine B complexe.
  • High purity extract
  • Used for supplementing media
Specifications
Specifications
  • Cdt:
    5 kg
  • Désignation:
    Extrait de levure