Eau pour HPLC
Flacon Verre, 1 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau pour HPLC
N° de catalogue K978-1L
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 7732-18-5
Aller à
Product Details & Documents
High purity water.
- Functionally tested reagents suitable for HPLC and mass spectrometry
- Low UV absorbing and low particulate count to reduce background
Synonymes: Hydrogen oxide
- Numéro CAS:7732-18-5
- Formule:H₂O
- Numéro MDL:MFCD00011332
- Poids moléculaire:18.02 g/mol
- Index Merck:13,10098
- Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:0 °C
- Densité:1 g/cm³ (4 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-791-2
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Abs.@200nm:0.1
- Abs.@210nm:0.1
- Abs.@254nm:0.005
- Abs.@300nm:0.005
- Ammonia:0.3 ppm
- Calcium Test:Pass
- Carbon Dioxide Test:Pass
- Chloride:0.5 ppm
- DNase:none detected
- Endotoxins:0.25 EU/mL
- Liquid Chromatography Suitability:Pass
- Oxidizable Substances:Pass
- pH @25°C:5.0-7.0
- Protease:none detected
- RNase:none detected
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Cat. No.:K978-1L
- Certification environnementale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health