Spanner wrenches
Tricoise, pour écrous Ø 95 - 100 mm, pour colonnes HiScale™ 50, Acier galvanisé
N° de catalogue 28-9647-78
Fournisseur: Cytiva
Aller à
Product Details & Documents
These spanner wrenches are used with HiScale™ columns. To readjust the position of the adapter in the column a spanner can be used to turn the end cap. To prevent the column from rotating, a second spanner can be used to hold the end housing.
Documents
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Additional Product Details
Spécifications
- Désignation:Tricoise, pour écrous Ø 95 - 100 mm, pour colonnes HiScale™ 50
- Matière:Acier galvanisé
- Seq:03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..