Hydrometers
Hydrometer, 900 - 950 Kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
N° de catalogue AMARH827142
Fournisseur: Amarell
Aller à
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
Spécifications
- Désignation:Hydrometer
- Longueur:330 mm
- Seq:07
- Division:0,5 kg/m³
- Plage de mesure:900 - 950 Kg/m³
- Cat. No.:AMARH827142