Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer, 650 - 700 kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
N° de catalogue AMARH827132
Fournisseur:   Amarell
Hydrometers
N° de catalogue AMARH827132
Fournisseur:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer, 650 - 700 kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Prix
SFr. 57.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
Spécifications
  • Désignation:
    Hydrometer
  • Longueur:
    330 mm
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,5 kg/m³
  • Plage de mesure:
    650 - 700 kg/m³
  • Cat. No.:
    AMARH827132