Mélangeurs Vortex programmables, série Genie
Vortex-Genie® Pulse, prise UE
  444-0954
Mélangeurs Vortex programmables, série Genie
  444-0954
 :  
Mélangeurs Vortex programmables, série Genie
Mélangeurs Vortex programmables, série Genie
Vortex-Genie® Pulse, prise UE
Mêmes caractéristiques que le Vortex-Genie® 2 original, avec en plus une fonction de programmation. Ces mélangeurs vortex robustes et fiables sont dotés d'un moteur durable, d'un boîtier métallique solide et de pieds en caoutchouc qui les empêchent de "marcher". Le Vortex-Genie® Pulse est idéal pour les applications nécessitant une action plus agressive que le vortexage standard.
  • Ces mélangeurs vortex offrent précision, reproductibilité et répétabilité
  • Les modèles sont dotés d'un contrôle et d'un affichage numériques de la vitesse, du temps et du délai 'RUN/STOP', pour la reproductibilité et la précision, avec affichage de la vitesse réelle
  • Ils peuvent également être utilisés comme mélangeurs vortex "continus" standard
  • La véritable action pulsée de Vortex-Genie® Pulse (mélange par intervalles) produit plus de collisions et de mouvements aléatoires
  • La durée variable de marche/arrêt permet un mélange rapide par impulsions ou par intervalles avec le Vortex-Genie® Pulse
  • Garantie de 2 ans
Mélange numérique par vortex comme dans le Vortex-Genie original. La programmation permet d'obtenir des résultats précis et reproductibles, en particulier pour l'utilisation de kits ou de protocoles répétitifs. La fonction d'impulsion du Vortex-Genie Pulse permet une pulsation rapide ou un mélange "on/off " minuté pour un mélange par intervalles, avec les avantages d'une interruption du vortex pour obtenir un meilleur mélange.
Les deux unités acceptent tous les accessoires Vortex-Genie 2. Optimisées pour une utilisation avec des accessoires à grande vitesse.
 : Le Vortex-Genie 2 numérique et le Vortex-Genie Pulse sont fournis avec une coupelle amovible standard pour les tubes à essai simples et une plate-forme standard de 76 mm adaptée aux béchers, aux flacons et aux tubes à essai multiples. Le Vortex-Genie 2 numérique de ABI est fourni avec un adaptateur de microplaque et des bandes. Le Vortex-Genie® Pulse est fourni avec une coupelle amovibe standard à changement rapide pour les tubes à essai simples et une plate-forme de 76 mm adaptée aux béchers, aux flacons et aux tubes à essai multiples. L'appareil peut être utilisé avec d'autres accessoires Vortex-Genie en option, qui doivent être achetés séparément
 : * En fonction de la vitesse
** Le kit de démarrage pour échantillons multiples se compose d'une plate-forme de 152 mm, d'un insert en mousse pour 60 microtubes et d'un insert en mousse pour 1 microplaque standard
*** Le grand kit d'échantillons est idéal pour mélanger béchers, flacons et grands tubes. Le set consiste d'une plateforme encastrée, de 2 élastiques, d'un insert en mousse vierge, d'un insert en mousse pour 4 tubes de 29-37 mm, pour 8 tubes de 14-29 mm et pour 12 tubes de 9-16 mm
**** L'accessoire pour petits tubes/ampoules permet un mélange vigoureux de bout en bout jusqu'à quatre tubes ou ampoules de 15-17 mm Ø
***** L'accessoire pour grands tubes/ampoules permet un mélange vigoureux de bout en bout jusqu'à quatre tubes ou ampoules de 10 à 17 mm Ø
  • Désignation:
    Vortex-Genie® Pulse, prise UE
  • Seq:
    021
  • Capacité max.:
    500 ml
  • Cat. No.:
    444-0954
  • Poids:
    4 kg
  • Orbit:
    4 mm
  • Alimentation:
    230 V
  • Gamme de vitesse:
    500 - 2700 min⁻¹
  • Mouvement d'agitation:
    Impulsion
  • L×P×H:
    122×165×165 mm
  • Modèle:
    Vortex-Genie Pulse
  • Minuterie:
    1 - 99 min ou en continu
Accessories
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-1049
    Porte-tube vertical, 50 ml (pour tubes 6×50 ml)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 242.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5919
    Insert en mousse 1 microplaque pour support Ø 150 mm
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 2 ST - SFr. 106.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • SCII504-0232-00
    Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platform
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    1 * 2 ST - SFr. 129.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5905
    Support rond Ø 150 mm, sans insert
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 1 ST - SFr. 86.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5904
    Multiple Starter Kit*
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 1 ST - SFr. 192.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5916
    Support encastré
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 1 ST - SFr. 233.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-1052
    Porte-microtubes vertical, 15 ml et 50 ml (pour tubes 6×50 ml, 6×15 ml et 12 microtubes)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 335.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-1047
    Porte-tubes vertical à haute vitesse, 15 ml (pour tubes 6×15 ml)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 254.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5902
    Plateau Ø 75 mm sans couvercle caoutchouc
    Modèles Vortex-Genie
    1 * 1 ST - SFr. 61.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5914
    Insert en mousse 12 tubes Ø 9 − 16 mm (pour support encastrée)
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 2 ST - SFr. 47.80
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-0775
    Support couronne 12 microtubes à vis 2,0 ml (adapté au support TurboMix)
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 1 ST - SFr. 138.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-1046
    Porte-tubes vertical à haute vitesse, 50 ml (pour tubes 3×50 ml)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 225.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-9162
    Grand support pour 4 ampoule/tube****
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 1 ST - SFr. 340.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-1043
    Porte-tubes horizontal, 50 ml (pour tubes 6×50 ml)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 242.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • SCII0K-0513-900
    Deux bandes élastiques de rechange
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 KIT - SFr. 14.30
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5917
    Inserts en mousse assortis (vide, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm et 29 − 37 mm), 1 de chaque pour support encastré
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 4 ST - SFr. 97.90
  •  
    Désignation
    Pour
  • SCIISI-0513
    Adaptateur pour microplaques pour biosystèmes appliqués
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 233.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5903
    Couvercle caoutchouc pour plateau Ø 75 mm
    Modèles Vortex-Genie
    1 * 1 ST - SFr. 59.80
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-9161
    Grand support pour 4 ampoule/tube***
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 1 ST - SFr. 233.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-1051
    Porte-microtubes vertical (pour 24 microtubes)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 305.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-1048
    Porte-microtubes vertical à haute vitesse (pour 9 microtubes)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 284.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5915
    Bandes élastiques de fixation pour support encastré
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 2 ST - SFr. 14.30
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5912
    Insert en mousse 4 tubes Ø 14-20 mm et 4 tubes Ø 20-29 mm pour support encastré
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 2 ST - SFr. 47.80
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5913
    Insert en mousse non perforé pour support encastré
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 2 ST - SFr. 47.80
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5911
    Insert en mousse 4 tubes Ø 29 − 37 mm pour support encastré
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 2 ST - SFr. 47.80
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-0061
    Insert double étage pour microplaque pour support Ø 150 mm
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • SCII0K-0236-408
    Fermeture inférieure avec kit de vis
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 85.50
  •  
    Désignation
    Pour
  • SCIISI-HP524
    Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)
    Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulse
    1 * 1 ST - SFr. 299.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-0060
    Kit grand modèle**
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 1 ST - SFr. 340.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-1050
    Porte-tube vertical, 15 ml (pour tubes 12×15 ml)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 275.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5901
    Cupule standard de remplacement
    Modèles Vortex-Genie, Disruptor-Genie
    1 * 1 ST - SFr. 59.80
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-1045
    Porte-microtubes horizontal (pour 24 microtubes)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 305.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-1044
    Porte-tubes horizontal, 15 ml (pour tubes 12×15 ml)
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 275.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-0724
    Support TurboMix pour 12 microtubes à bouchon clipsable ou à vis de 1,5/2 ml
    Vortex Genie 2 et Vortex Pulse
    1 * 1 ST - SFr. 470.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-5921
    Insert en mousse 60 microtubes pour support Ø 150 mm
    Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1
    1 * 2 ST - SFr. 103.00
  •  
    Désignation
    Pour
  • 444-0443
    Plate-forme avec capot en caoutchouc, 3 pouces
    2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®
    1 * 1 ST - SFr. 95.20