Plateforme micro-fluide, SilFlow™
Plateforme micro-fluide, SilFlow™
Capillary tubing, stainless steel, OD×L 1,1×750 mm, sleeved to 1/16 " at one end
N° de catalogue SGEA123755
Plateforme micro-fluide, SilFlow™
N° de catalogue SGEA123755
Plateforme micro-fluide, SilFlow™
Plateforme micro-fluide, SilFlow™
Capillary tubing, stainless steel, OD×L 1,1×750 mm, sleeved to 1/16 " at one end
Prix
SFr. 53.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Options du dispositif à microcanaux (MCD, microchannel device) SilFlow™ pour diviseurs GC 3 ports, diviseurs GC 4 ports et MCD pour commutateur de Deans, parfait pour les analyses multidimensionnelles. SilFlow™ peut être incorporé dans le système sans affecter la chromatographie.
  • Les canaux en acier inoxydable chimiquement désactivés permettent d'éviter les sites actifs qui apparaissent avec les raccordements classiques
  • Les ferrules classiques en graphite ou en Vespel® ne peuvent pas être utilisées avec le SilFlow™ MCD, la stabilité dimensionnelle étant inadéquate, par ailleurs, il existe un risque de contamination des canaux
  • Les ferrules métalliques SilTite™ FingerTite offrent un raccordement fiable sans volume mort ce qui permet une forme des pics optimisée
  • Peuvent être utilisées à des pressions supérieures à 25 000 psi
  • SilFlow™ suit la température du four jusqu'à 20 °C/min. La conception de SilFlow™ réduit les zones froides et la condensation sur les échantillons
Informations de commande: les kits SilFlow™ contiennent : un dispositif à microcanaux (MCD, microchannel device) SilFlow™, un outil SilTite™ FingerTite, un support de fixation, des ferrules de la bonne taille, des écrous et des ferrules non ouvertes pour l'installation. Les tubes de 1,1 mm de diamètre externe ne sont pas livrés avec les kits de diviseurs et doivent être commandés séparément, le cas échéant.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Capillary tubing, stainless steel, OD×L 1,1×750 mm, sleeved to 1/16 " at one end
  • Seq:
    27