Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Le moniteur d'oxygène pour 115/230 V mesure le pourcentage d'oxygène (0,1 - 100 %) à l'intérieur de la boîte à gants en utilisant un capteur électrochimique résistant aux produits chimiques, comprenant un câble de capteur d'interconnexion et un cordon d'alimentation pour la connexion à la prise femelle électrique intérieure de la boîte à gants
N° de catalogue LBCP5244400
Fournisseur:   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
N° de catalogue LBCP5244400
Fournisseur:  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Precise™
Accessories for glove boxes, Precise™
Le moniteur d'oxygène pour 115/230 V mesure le pourcentage d'oxygène (0,1 - 100 %) à l'intérieur de la boîte à gants en utilisant un capteur électrochimique résistant aux produits chimiques, comprenant un câble de capteur d'interconnexion et un cordon d'alimentation pour la connexion à la prise femelle électrique intérieure de la boîte à gants
Prix
SFr. 3’210.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Le moniteur d'oxygène pour 115/230 V mesure le pourcentage d'oxygène (0,1 - 100 %) à l'intérieur de la boîte à gants en utilisant un capteur électrochimique résistant aux produits chimiques, comprenant un câble de capteur d'interconnexion et un cordon d'alimentation pour la connexion à la prise femelle électrique intérieure de la boîte à gants
  • Seq:
    17