Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse | Avantor

Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse

4 L
Katalognr. 46330.K7
Ätzend
Reizend
Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse
Katalognr. 46330.K7
CAS Nummer:  1310-58-3
Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse

4 L

CAS Nummer:  1310-58-3
Preis
301.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 L
Product Details & Documents

CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553

Synonyme:  Potash caustic, Caustic potash
  • CAS Nummer:1310-58-3
  • Formel:KOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003553
  • Molekulargewicht:56.11 g/mol
  • Lagertemperatur:Température ambiante
  • EINECS:215-181-3
  • UN:1814
  • ADR:8,II

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • Cdt:
    4 L

Technische Daten

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..