Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse
4 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse
Katalognr. 46330.K7
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 1310-58-3
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Synonyme: Potash caustic, Caustic potash
- CAS Nummer:1310-58-3
- Formel:KOH
- MDL-Nummer:MFCD00003553
- Molekulargewicht:56.11 g/mol
- Lagertemperatur:Température ambiante
- EINECS:215-181-3
- UN:1814
- ADR:8,II
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Cdt:4 L
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..