Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse

Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse

Glass bottle, 500 mL
N° de catalogue 46330.AP
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse
N° de catalogue 46330.AP
Numéro CAS:  1310-58-3
Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde 25% (p/v) en solution aqueuse

Glass bottle, 500 mL

Numéro CAS:  1310-58-3
Prix
SFr. 95.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents

CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553

Synonymes:  Potash caustic, Caustic potash
  • Numéro CAS:1310-58-3
  • Formule:KOH
  • Numéro MDL:MFCD00003553
  • Poids moléculaire:56.11 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-181-3
  • UN:1814
  • ADR:8,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    500 mL

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.