Cooling boxes, True North®
Cooling boxes, True North®
Plateau, 4 l, bleu, 381×254×140 mm
N° de catalogue HEATHS28724B
Fournisseur:   HEATHROW
Cooling boxes, True North®
N° de catalogue HEATHS28724B
Fournisseur:  HEATHROW
Cooling boxes, True North®
Cooling boxes, True North®
Plateau, 4 l, bleu, 381×254×140 mm
Prix
SFr. 300.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cooling containers with nest lid beneath the bucket or pan are made of rigid single-molded polyurethane to provide the durability needed for chilling temperature sensitive samples.
  • Precise pour spout and generous handles
  • Taper design for easy stacking and insulation properties for ultra cold
  • Close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
  • Lid and bottom of the bucket/pan are keyed to fit together
These boxes are ideal for ice, ice-salt slurries, and more. For low temperature use to −80 °C.
Spécifications
  • Capacité:
    4 l
  • Couleur:
    bleu
  • Désignation:
    Plateau
  • Dimensions:
    381×254×140 mm
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..