Plateaux
Rectangulaires, 330 ml, - mm, 83×121×48 mm
N° de catalogue 216-1559
Fournisseur: Novelis
Aller à
Product Details & Documents
En aluminium.
- Sans huile
- Recyclables
Plateaux multi-usages pour un large éventail d'applications.
Spécifications
- Ø ext.:- mm
- Capacité:330 ml
- Désignation:Rectangulaires
- Seq:01
- l×p×h:83×121×48 mm