Microplates, 96-well
Plaques à 96 puits, fond plat, stériles, incolore, 370 µl, 96
N° de catalogue KART2620/S
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
- Aseptic or sterile
- Single-wrapped
Informations de commande: PS covers are sold separately.
Spécifications
- Nb de puits:96
- Volume:370 µl
- Couleur:incolore
- Désignation:Plaques à 96 puits, fond plat, stériles
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- KART2623Couvercles pour plaques de microtitrage à 96 puits, PS, aseptiquesConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 83.30
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- KART2623/SCouvercles pour plaques de microtitration à 96 puits, PS, stérilesConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 87.00