Ingrédients de base
Yeast extract powder, Flacon verre pour solides, 500 g
Catalog # HIMERM027-500G
Jump to:
Discontinued
Product has been discontinued. However we found similar alternative products.
Alternatives
YEAST EXTRACT 1 * 500 g Catalog #84601.0500
Le produit 84601.0500 est similaire à HIMERM027-500G, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g
- Désignation:Yeast extract powder
- Cat. No.:HIMERM027-500G
- Température de stockage:15…25 °C
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



