Accessoires
Siedentopf binocular eyepiece tube, 30° inclined, 360° swivelling (light split 100:0/0:100)
N° de catalogue MOTI1101001903491
Fournisseur: MOTIC
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Siedentopf binocular eyepiece tube, 30° inclined, 360° swivelling (light split 100:0/0:100)
- Seq:912