Brosse, FlexBrush™
Adaptateur FlexBrush™, 305 mm, Polyester, Plastique, 292 mm
N° de catalogue 129-1068
Fournisseur: MICRONOVA
Aller à
Product Details & Documents
La brosse FlexBrush™ est idéale pour le nettoyage externe et interne des tuyaux et raccords. Sa tête souple peut être pliée pour répondre à des besoins de nettoyage personnalisés.
- Bendable brush with polyester or microfibre cover
- Acme threaded end attaches to a variety of handles for extended reach
- Threaded handle (STA series) can be added for extended reach
- Covers are compatible with strong disinfectants and autoclavable
Documents
Spécifications
- Matériau des poils:Polyester
- Handle material:Plastique
- Désignation:Adaptateur FlexBrush™, 305 mm
- Seq:03
- Longueur totale:292 mm
- Cat. No.:129-1068
- Environmentally Preferable:Waste Reducing
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..