Erlenmeyer flasks with screw caps
2000 ml, 280 mm, 166 mm, GL 45
N° de catalogue WITG5.507.007
Fournisseur: witeg Labortechnik
Aller à
Product Details & Documents
Erlenmeyer flasks, made of borosilicate glass, with screw-thread, graduated can be used for the storage of culture media and mixing.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Spécifications
- Ø ext.:166 mm
- Filetage:GL 45
- Capacité:2000 ml
- Hauteur:280 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..