VWR® Flex, Chaises
Flex lab standing rest, 540 - 810 mm, Roulettes 'Stop & Go', +
N° de catalogue 132-0750
Fournisseur: VWR Collection
VWR® Flex, Chaises
N° de catalogue 132-0750
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Garantie : Garantie à long terme de 10 ans, livraison gratuite des pièces détachées pendant toute la durée de validité.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
VWR® For Your Space
Product Literature
Spécifications
- Désignation:Flex lab standing rest
- Hauteur:540 - 810 mm
- Roulettes ou patins:Roulettes 'Stop & Go'
- Repose-pieds:+
- Cat. No.:132-0750
- Certification environnementale:ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- Environmentally Preferable:Sustainable Materials|Low Manufacturing Impact|Safer Human and Environmental Health