Stopcocks, straight bore
6 mm, 12 mm
N° de catalogue BIBBSST106
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass with PTFE key.
- Barrels are highly polished and the keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
- Keys are fully interchangeable and supplied complete with plastic screw thread retaining device
- Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Spécifications
- Ø trou:6 mm
- Seq:04
- Pour tuyau Ø int.:12 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØ trouDisponibilitéPrix
- BIBBSST102KSpare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight bore1,5 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 124.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØ trouDisponibilitéPrix
- BIBBSST103KSpare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight bore2,5 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 145.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØ trouDisponibilitéPrix
- BIBBSST104KSpare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight bore4,0 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 206.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..