Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
500 ml, 155 mm, 34/35 NS
BIBBFF500/5S
En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Le fond plat permet une utilisation sur plaques chauffantes . Avec zone d'étiquetage.
- Rodage femelle:34/35 NS
- Capacité:500 ml
- Hauteur:155 mm
- Seq:18