Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joints
1000 ml, 190 mm, 24/29 NS
N° de catalogue BIBBFF1L/3M
Fournisseur: SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joints
N° de catalogue BIBBFF1L/3M
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear, with medium necks.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- With longer neck than standard of flasks
Flat base allows use with hotplates. With labelling area.
Spécifications
- Rodage femelle:24/29 NS
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:190 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..