Boîtes pour lames de microscopie
Boîtes pour lames avec couvercle amovible, 25
N° de catalogue BELAH445760000
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Boîtes pour lames de microscopie
N° de catalogue BELAH445760000
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Aller à
Product Details & Documents
Ces boîtes offrent une protection optimale pour les lames de microscopie.
- Les parois épaisses ne se déforment pas, ne se cassent pas, ne se fissurent pas
- Protègent contre l'humidité ou les insectes
- Identification aisée grâce à l'index numéroté
Spécifications
- Nbre de lames:25
- Désignation:Boîtes pour lames avec couvercle amovible
- Seq:01