Hamster ET1 Datalogger température, 32'000 valeurs de mesure, avec capteur intégré pour température -40°..+70°C, sans affichage, éta nchéité IP67, avec certificat de calibrage à 0°C et 40°C 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800960
Fournisseur: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together