ContactUsLinkComponent
LIBERO Ti1-L Enregistreur PDF P001 Dure de vie: 3 ans, usage multiple Gamme de temprature: -35C .. 70C, capteur interne Certific at de validation et tiquette ELPRO*V1.28* Statut: Start Etiquette: aucune Etalonnage: certificat de validation 1 * 1 Pce
Catalog # ELPR4512
Supplier:  ELPRO-BUCHS
LIBERO Ti1-L Enregistreur PDF P001 Dure de vie: 3 ans, usage multiple Gamme de temprature: -35C .. 70C, capteur interne Certific at de validation et tiquette ELPRO*V1.28* Statut: Start Etiquette: aucune Etalonnage: certificat de validation 1 * 1 Pce
Catalog # ELPR4512
Supplier:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together