ContactUsLinkComponent
Rallonge pour capteur PT100, L=12m, 4-fils, une extrémité avec prise M12 étanche (IP67), F, autre extrémité sans prise. T max pour p rise 90°C, pour câble 180°C 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800747
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Rallonge pour capteur PT100, L=12m, 4-fils, une extrémité avec prise M12 étanche (IP67), F, autre extrémité sans prise. T max pour p rise 90°C, pour câble 180°C 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800747
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together