ECOLOG-NET LP4 Datalogger température 4 canaux température, connexion LAN et USB (pour connexion locale), opération : -40°..+55°C, connexion pour 4 capteurs PT100 (-200°..+610°C) sur prise DB9, 64'000 points d'enregistrement, alarme, 2xDigit In, ave 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR801267
Fournisseur: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together