Interface alarme pour elproLOG MONITOR, connexion USB vers PC, sortie alarme (contact relais 48V/0.5A avec contact immédiat et retar dé) pour téléphone ou alarme SMS. Alimentation par USB. Watchdog pour contrôle en continu du PC et du logiciel. Conta 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800414
Fournisseur: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together