Absorbants flottants
Rouleau absorbant en PP, 138 litres/rouleau, 40 m × 480 mm
N° de catalogue MMMAT150
Fournisseur: 3M
Aller à
Product Details & Documents
Tampons ou feuilles adsorbants d'huile en rouleau pour l'élimination des éclaboussures.
- Hydrophobe
- L'huile (pas l'eau) est récupérée
- Peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'en usine
Spécifications
- Désignation:Rouleau absorbant en PP
- L×l:40 m × 480 mm
- Capacité d'absorption:138 litres/rouleau