Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Dichlorométhane-D2 (99.9% D)

Dichlorométhane-D2 (99.9% D)

Flacon Verre, 7,5 mL
N° de catalogue CAMBDLM-23-10X0.75
Santé
Fournisseur:   CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Dichlorométhane-D2 (99.9% D)
N° de catalogue CAMBDLM-23-10X0.75
Fournisseur:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Numéro CAS:  1665-00-5
Dichlorométhane-D2 (99.9% D)

Flacon Verre, 7,5 mL

Numéro CAS:  1665-00-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 7,5 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
  • Numéro CAS:1665-00-5
  • Formule:CD₂Cl₂
  • Numéro MDL:MFCD00000882
  • Poids moléculaire:86.92 g/mol
  • Point d'ébullition:40 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–97 °C
  • Densité:1,36 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:216-776-0
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    7,5 mL

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.