Bouchons à vis, Nalgene®
Replacement closure, 120 mm, blanc, PP
NALG712155-1200
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
- Taille du bouchon:120 mm
- Couleur:blanc
- Désignation:Replacement closure
- Matière:PP
- Seq:42