ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät 36 CO 30/60Clip Extreme Mit 3 Jahren Lebensdauer. Display mit Restlebensdauer-Anzeige. Wasserdicht und stoßfest im Gummischutzgehäuse eingebaut. Messgas: CO Voreingestellte Alarmgrenzen: LOW: 30 / HIGH: 60 ppm 2 Jahre Garantie Norm: Zula 1 * 1 ST
Référence BWTEGA36XT-M3060
Fournisseur:  BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät 36 CO 30/60Clip Extreme Mit 3 Jahren Lebensdauer. Display mit Restlebensdauer-Anzeige. Wasserdicht und stoßfest im Gummischutzgehäuse eingebaut. Messgas: CO Voreingestellte Alarmgrenzen: LOW: 30 / HIGH: 60 ppm 2 Jahre Garantie Norm: Zula 1 * 1 ST
Référence BWTEGA36XT-M3060
Fournisseur:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together