Agarose Basic
Glass bottle for solids, 1 kg
Fournisseur: PanReac AppliChem
Aller à
Product Details & Documents
Specifications:
DNases/RNases/Proteases: not detectable
Ash: ≤ 0.45 %
Electroendoosmosis (EEO): 0.14 - 0.16
Gel strength (1 %): ≥ 1000 g/cm2
Gel strength (1.5 %): ≥ 2200 g/cm2
Gel point: 36 ± 1.5°C
Melting point: 88 ± 1.5°C
Clarity: max. 4 NTU
Sulfate: ≤ 0.15 %
- Numéro CAS:9012-36-6
- Numéro MDL:MFCD00081294
- Point de fusion:60…90 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:232-731-8
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 kg