Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Flacon verre pour solides, 5.000 g
Purity: 99% CAS No.: 99-76-3 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless pH: 5.8 Melting Point: 125-128° Boiling Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 509801 Merck Reference: 14,6107 MDL No.: MFCD00002352
: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
- :99-76-3
- :HOC₆H₄CO₂CH₃
- :MFCD00002352
- :152.15 g/mol
- :14,6107
- :∼280 °C (déc.)
- :125…128 °C
- :1,1208 g/cm³ (137 °C)
- :Température ambiante
- :202-785-7
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5.000 g