ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät O2,CO, MicroClipXT GasAlertMicroClip XT Gaswarngerät mit Datenlogger+ Ladeadapter 2-Gas-Detektor: O2, CO Diffusionsgerät mit stoßfestem Gehäuse Alarme: optisch, akustisch und Vibration Alarmgrenzen einstellbar (Passwortschutz) Autom 1 * 1 ST
Référence BWTEMC2-X00M-Y-EU
Fournisseur:  BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät O2,CO, MicroClipXT GasAlertMicroClip XT Gaswarngerät mit Datenlogger+ Ladeadapter 2-Gas-Detektor: O2, CO Diffusionsgerät mit stoßfestem Gehäuse Alarme: optisch, akustisch und Vibration Alarmgrenzen einstellbar (Passwortschutz) Autom 1 * 1 ST
Référence BWTEMC2-X00M-Y-EU
Fournisseur:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together