Bottle brushes, with head bundle
Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill material, Crin de cheval, 140 mm, 80 mm, Acier zingué, 550 mm
N° de catalogue REIT63800202
Fournisseur: REITENSPIESS BUERSTEN
Aller à
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Spécifications
- Matériau des poils:Crin de cheval
- Ø tête de la brosse:80 mm
- Handle material:Acier zingué
- Désignation:Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill material
- Seq:06
- Longueur totale:550 mm
- Longueur tête de la brosse:140 mm