Adapters, glass, cone/screwthread
Adapters, glass, cone/screwthread
, , 24/29 NS, GL 14, 5,5 - 6,5 mm,
N° de catalogue LENZ01301424
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Adapters, glass, cone/screwthread
N° de catalogue LENZ01301424
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Adapters, glass, cone/screwthread
Adapters, glass, cone/screwthread
, , 24/29 NS, GL 14, 5,5 - 6,5 mm,
Prix
SFr. 42.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread adapters, with screw-cap with aperture and silicone sealing ring with PTFE washers.
Documents
Spécifications
  • Rodage mâle:
    24/29 NS
  • Filetage:
    GL 14
  • Ø ext. tube:
    5,5 - 6,5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..