Ingrédients de base
Proteose peptone, 500 g
N° de catalogue HIMERM005-500G
Fournisseur: HIMEDIA
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:500 g
- Désignation:Proteose peptone
- Cat. No.:HIMERM005-500G
- Température de stockage:15…25 °C