Stoppers, for test tubes
bleu, 11 - 12 mm
N° de catalogue RATI351490B
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à
Product Details & Documents
PE.
- Very tight seal due to two sealing rings
- Available in natural and four more colors
Spécifications
- Ø inférieur:11 - 12 mm
- Couleur:bleu
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..