Pipettes de transfert
Graduated, 1,0 ml, 33 µl, 150 mm, +, Bulk
N° de catalogue RATI2655171
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à
Product Details & Documents
En PE, à usage unique
- Poire élastique souple
- Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Pipettes graduées en relief bien visible
- Stérilisation au gaz et emballage individuel
- Adaptées au contact alimentaire
Spécifications
- Emballage:Bulk
- Stérile:+
- Capacité:1,0 ml
- Désignation:Graduated
- Longueur:150 mm
- Seq:04
- Volume goutte:33 µl