Pipettes de transfert
Ungraduated, 4,0 ml, 40 µl, 150 mm, -, Bulk
N° de catalogue RATI2600216
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à
Product Details & Documents
En PE, à usage unique
- Poire élastique souple
- Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Pipettes graduées en relief bien visible
- Stérilisation au gaz et emballage individuel
- Adaptées au contact alimentaire
Spécifications
- Emballage:Bulk
- Stérile:-
- Capacité:4,0 ml
- Désignation:Ungraduated
- Longueur:150 mm
- Seq:16
- Volume goutte:40 µl