Densimètres de précision, L20
L20-172, 1,720 - 1,740 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
N° de catalogue SCNL3112057
Fournisseur: Ludwig Schneider
Aller à
Product Details & Documents
Ces densimètres de précision sans thermomètre conviennent à l'étalonnage.
Limite d'erreur : ±0,0002 g/ml
Température de référence : 20 °C
: DIN 12791
: Tension superficielle en classe M (moyenne) sur demande.
: Emballé dans une pochette plastique carrée.
Spécifications
- Longueur:430 mm
- Seq:57
- Division:0,0002 g/ml
- Modèle:L20-172
- Plage de mesure:1,720 - 1,740 g/ml