Densimètres de précision, L20
L20-146, 1,460 - 1,480 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
Catalog # SCNL3112044
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Ces densimètres de précision sans thermomètre conviennent à l'étalonnage.
Limite d'erreur : ±0,0002 g/ml
Température de référence : 20 °C
Certifications: DIN 12791
Ordering information: Tension superficielle en classe M (moyenne) sur demande.
Packaging: Emballé dans une pochette plastique carrée.
Specifications
- Longueur:430 mm
- Seq:44
- Division:0,0002 g/ml
- Modèle:L20-146
- Plage de mesure:1,460 - 1,480 g/ml