Densimètres de précision, L20
L20-098, 0,980 - 1,000 g/ml, 0,0002 g/ml, 430 mm
SCNL3112020
Ces densimètres de précision sans thermomètre conviennent à l'étalonnage.
Limite d'erreur : ±0,0002 g/ml
Température de référence : 20 °C
: DIN 12791
: Tension superficielle en classe M (moyenne) sur demande.
: Emballé dans une pochette plastique carrée.
- Longueur:430 mm
- Division:0,0002 g/ml
- Modèle:L20-098
- Plage de mesure:0,980 - 1,000 g/ml