Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
65,0 mm, 94,0 mm, 107,0 mm
N° de catalogue DENE1010294
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue DENE1010294
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
65,0 mm, 94,0 mm, 107,0 mm
Prix
SFr. 105.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    94,0 mm
  • Ø supérieur:
    107,0 mm
  • Hauteur:
    65,0 mm
  • Seq:
    41