SFr. 0.00
Saisie de commande
/
Produits
Services
Solutions numériques
Applications
Support
À propos
Switzerland
Lien pour commandes
ContactUsLinkComponent
Bouchons
Bouchons en caoutchouc
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
35,0 mm, 26,0 mm, 38,0 mm
DENE1011231
:
DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
DENE1011231
:
DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
35,0 mm, 26,0 mm, 38,0 mm
SFr. 9.00
1 * 1 ST
-
+
DENE1010256_TDS.pdf
Drawing_DRWG00
Ø inférieur:
26,0 mm
Ø supérieur:
38,0 mm
Hauteur:
35,0 mm
Seq:
20
Kits de tests colorimétriques visuels, dureté totale, MQuant®, Supelco®
#: 1.11122.0001
: Merck
Acide borique, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
#: 1.00165.0100
: Merck
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
#: 211-2165
: EPPENDORF