Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 6,0 mm, 30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
N° de catalogue DENE1011229
Fournisseur:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
N° de catalogue DENE1011229
Fournisseur:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Stoppers, rubber, red, different sizes
1, 6,0 mm, 30,0 mm, 29,0 mm, 35,0 mm
Prix
SFr. 6.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    29,0 mm
  • Ø supérieur:
    35,0 mm
  • Ø trou:
    6,0 mm
  • Nb de places:
    1
  • Hauteur:
    30,0 mm
  • Seq:
    23